Learn More
Clofazimine, LoGiCal
Description
Clofazimine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clofazimine |
| CAS | 2030-63-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Clofazimine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C27 H22 Cl2 N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Clofazimine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-[(1-methylethyl)imino]-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 2-Phenazinamine, N,5-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-, Phenazine, 3-(p-chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)-, 2-(4-Chloroanilino)-3-isopropylimino-5-(4-chlorophenyl)-3,5-dihydrophenazine, 2-p-Chloroanilino-5-p-chlorophenyl-3,5-dihydro-3-isopropyliminophenazine, 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)phenazine, B 663, B 663 (pharmaceutical), Chlofazimine, Clofazimine, G 30320, Hansepran, Lampren, Lamprene, NSC 141046 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31 H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N=C1C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5 |
| Nom IUPAC | N,5-bis(4-chlorophényl)-3-propan-2-yliminophénazine-2-amine |
| Show More |