Learn More
Clofibrate 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311881 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311881 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11682000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl clofibrate
CAS 637-07-0
Noms d’analytes ou de composants Ethyl clofibrate
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H15 Cl O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Clofibrate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-propanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)isobutyrate
Formule InChI InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 2-(4-chlorophénoxy)-2-méthylpropanoate d’éthyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 242.7
Quantité 1 mL
Poids de la formule 242,071 g/mol