Learn More
Clofoctol, MedChemExpress
Code produit. 16428646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16428646
Marque: Medchem Express HYB1150
MedChemExpress Clofoctol is a bacteriostatic antibiotic. Clofoctol is used in the treatment of respiratory tract and ear, nose and throat infections caused by Gram-positive bacteria. Clofoctol is only functional against Gram-positive bacteria and can penetrate into human lung tissue. Clofoctol is also an inhibitor of prostate cancer. Clofoctol has antiviral potency.
Clofoctol is a bacteriostatic antibiotic. Clofoctol is used in the treatment of respiratory tract and ear, nose and throat infections caused by Gram-positive bacteria. Clofoctol is only functional against Gram-positive bacteria and can penetrate into human lung tissue. Clofoctol is also an inhibitor of prostate cancer. Clofoctol has antiviral potency.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofoctol
Forme physique Solid
CAS 37693-01-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H26Cl2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (273.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C(C(C)(C)CC(C)(C)C)C=C1CC2=CC=C(Cl)C=C2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 365.34
Poids de la formule 365.34
Pourcentage de pureté 99.31%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.