Learn More
Chlorhydrate de clomipramine, Lipomed
Code produit 30461718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461718 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461718 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCLM1069HC100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate de clomipramine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Noms d’analytes ou de composants Clomipramine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H23 Cl N2 . Cl H
Synonyme Clomipramine Hydrochloride, 5 H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8 CI), 5 H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazépin-11-yl)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 351.31
Quantité 100 mg
Poids de la formule 350,1317 g/mol