Learn More
Chlorhydrate de clomipramine, LoGiCal
Product Code. 30464050
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30464050 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30464050 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0545.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Noms d’analytes ou de composants Clomipramine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H23 Cl N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Clomipramine Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépin-11-yl)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 351.31
Quantité 10 mg
Poids de la formule 350,1317 g/mol