missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clomipramine hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200099018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16488316

Marque: Medchem Express HYB0457

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).

Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).

Spécification

Nom chimique ou matériau Clomipramine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 17321-77-6
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H24Cl2N2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Chlorimipramine hydrochlorideG-34586 hydrochlorideNSC-169865 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (142.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (142.32 mM)
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC(Cl)=CC=C2CCC3=C1C=CC=C3.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 351.31
Poids de la formule 351.31
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis