Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-CHO ACF Medium
Click to view available options
Quantité:
90 ml
Description
- ClonaCell™-CHO ACF is a methylcellulose-based semi-solid medium with supplements for the selection and cloning of suspension-adapted CHO cells in serum-free conditions
- This medium is animal component-free and contains only recombinant proteins and synthetic components
- Single-cell cloning efficiency of CHO cells is higher in this medium than in protein-free media, especially at low plating densities
- It does not contain L-glutamine, selection agents, or phenol red and is compatible with dihydrofolate reductase (DHFR) and glutamine synthase (GS) selection systems
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | CHO |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture; Semi-Solid Cloning |
| Quantité | 90 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.