Learn More
Clopidogrel hydrogen sulfate, MedChemExpress
Code produit. 16487316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16487316
Marque: Medchem Express HY17459
MedChemExpress Clopidogrel hydrogen sulfate is an antiplatelet agent to prevent blood clots. Clopidogrel hydrogen sulfate inhibits CYP2B6 and CYP2C19 with IC50s of 18.2 nM and 524 nM, respectively. Clopidogrel hydrogen sulfate is a potent antithrombotic agent that inhibits ADP-induced platelet aggregation.Clopidogrel hydrogen sulfate also is an orally active P2Y(12) inhibitor.
Clopidogrel hydrogen sulfate is an antiplatelet agent to prevent blood clots. Clopidogrel hydrogen sulfate inhibits CYP2B6 and CYP2C19 with IC50s of 18.2 nM and 524 nM, respectively. Clopidogrel hydrogen sulfate is a potent antithrombotic agent that inhibits ADP-induced platelet aggregation.Clopidogrel hydrogen sulfate also is an orally active P2Y(12) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clopidogrel hydrogen sulfate
CAS 120202-66-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H18ClNO6S2
Quantité 100 mg
Synonyme (S)-(+)-Clopidogrel bisulfate (S)-(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 46.7 mg/mL (111.22 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (39.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C([C@@H](C(OC)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2)C=CC=C1.O=S(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 419.9
Poids de la formule 419.9
Pourcentage de pureté 99.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.