Learn More
Clopidogrel thiolactone, MedChemExpress
Code produit. 16482947
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16482947
Marque: Medchem Express HY15876
MedChemExpress Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clopidogrel thiolactone
CAS 1147350-75-1
Couleur Reddish Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H16ClNO3S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)[C@@H](N1CCC(S2)C(C1)=CC2=O)C3=C(Cl)C=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 337.82
Poids de la formule 337.82
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.