Learn More
Clopidol 100 μg/mL dans l'acétonitrile/méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326784 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326784 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11687000MC100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clopidol
CAS 2971-90-6
Noms d’analytes ou de composants Clopidol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 Cl2 N O
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2,6-diméthylpyridine-4-ol
Solvent or Matrix Acétonitrale/Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 192.04
Quantité 1 mL
Poids de la formule 190,9905 g/mol