Learn More
Clopidol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463908 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0699.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Clopidol
CAS 2971-90-6
Noms d’analytes ou de composants Clopidol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 Cl2 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2,6-diméthylpyridin-4-ol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 192.04
Quantité 10 mg
Poids de la formule 190,9905 g/mol