Learn More
Clopidol, Mikromol™
Description
Clopidol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clopidol |
| CAS | 2971-90-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Clopidol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H7 Cl2 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl |
| Nom IUPAC | 3,5-dichloro-2,6-diméthylpyridine-4-ol |
| Afficher plus |