Learn More
Cloponone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30324287
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30324287 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30324287 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA11687250AL100
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Cloponone
CAS 85409-44-5
Noms d’analytes ou de composants Cloponone
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C11 H9 Cl4 N O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), Acetamide, 2,2-dichloro-N-[1-(chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl]- (6CI,7CI), (+/-)-2,2-Dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl] acetamide, Cloponone
Formule InChI InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMILES ClCC(NC(=O)C(Cl)Cl)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[3-chloro-1-(4-chlorophényl)-1-oxopropan-2-yl]acétamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 329.01
Quantité 1 mL
Poids de la formule 326.9387 g/mol