Learn More
Cloprosténol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cloprostenol |
| CAS | 40665-92-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cloprostenol |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C22 H29 Cl O6 |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, (5Z)-rel-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, (5Z)-rel- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-(±)-, (±)-Cloprostenol, 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-, Cloprostenol, Clostenol, Cyclix, DL-Cloprostenol, Estrofan, Estromil, Estrophan, Estrophane, Estroplan, Juramate, Oestrophan, Oestrophane, Ovuprost, Racemic cloprostenol, rel-(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-Chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H29ClO6/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28)/b3-1-,11-10+/t16-,18-,19-,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E,3R)-4-(3-clorofenoxi)-3-hidroxibut-1-enil]-3,5-dihidroxiciclopentil]hept-5-enoico |
| Afficher plus |