Learn More
Clorsulon, MedChemExpress
Code produit. 16442156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16442156
Marque: Medchem Express HYB0488
MedChemExpress Clorsulon (L631529; MK401) is an orally active flukicidal agent against liver flukes (Fasciola hepatica and Fasciola gigantica) infections in calves and sheep. Clorsulon is also a competitive inhibitor of both 3-phosphoglycorate and ATP andinhibits glucose utilization and acetate and propionate formation by mature Fasciola hepatica in vitro.
Clorsulon (L631529
Spécification
Nom chimique ou matériau Clorsulon
CAS 60200-06-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8Cl3N3O4S2
Quantité 500 mg
Synonyme L631529 MK401
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (262.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(/C(Cl)=C(Cl)\Cl)C=C(N)C(S(=O)(N)=O)=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 380.66
Poids de la formule 380.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.