Learn More
Clorsulon, MedChemExpress
Code produit. 16468336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16468336
Marque: Medchem Express HYB0488100mg
MedChemExpress Clorsulon (L631529; MK401) is an orally active flukicidal agent against liver flukes (Fasciola hepatica and Fasciola gigantica) infections in calves and sheep. Clorsulon is also a competitive inhibitor of both 3-phosphoglycorate and ATP andinhibits glucose utilization and acetate and propionate formation by mature Fasciola hepatica in vitro.
Clorsulon (L631529
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Clorsulon
CAS 60200-06-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8Cl3N3O4S2
Quantité 100 mg
Synonyme L631529 MK401
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (262.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(/C(Cl)=C(Cl)\Cl)C=C(N)C(S(=O)(N)=O)=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 380.66
Poids de la formule 380.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt