Learn More
Closantel 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314230 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314230 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11691500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Closantel
CAS 57808-65-8
Noms d’analytes ou de composants Closantel
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
Formule InChI InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
SMILES Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
Nom IUPAC N-[5-chloro-4-[(4-chlorophényl)-canométhyl]-2-méthylphényl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 663.07
Quantité 1 mL
Poids de la formule 661,8522 g/mol