missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Closantel, MedChemExpress

Code produit. p-200098242
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16491886

Marque: Medchem Express HY17596

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Closantel is a halogenated salicylanilide with a potent anti-parasitic activity. Closantel is a potent and highly specific Onchocerca volvulus chitinase (OvCHT1) inhibitor with an IC50 of 1.6 μM and a Ki of 468 nM. Closantel inhibits the O. volvulus L3 to L4 molt of developing.

Closantel

Spécification

Nom chimique ou matériau Closantel
Forme physique Solid
CAS 57808-65-8
Couleur Off-White
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H14Cl2I2N2O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 49 mg/mL (73.90 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 663.07
Poids de la formule 663.07
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis