Learn More
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Hauteur (métrique):
95 mm
150 mm
Largeur (métrique):
95 mm
150 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- Empêche les poudres hygroscopiques de s’agglutiner ensemble
- Fournit des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui / non, nom du testeur, etc.)
- Disponible en différentes couleurs avec impression en rouge, bleu, vert, jaune, noir, neutre, sans impression en blanc
- Les produits Close-it sont inscriptibles au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- L’arrière de l’étiquette est revêtu d’un adhésif puissant
- Colle fermement à la plupart des récipients commerciaux, même aux surfaces enduites de poudre fine, légèrement humides ou même congelées
- Fournies en rouleaux pratiques
- Les perforations croisées permettent de séparer chaque étiquette du rouleau individuellement
Specifications
Specifications
| Description | Sceau de contrôle Close-it |
| Revêtement | Revêtement en poudre |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Papier |
| Type de produit | Sceau de contrôle |
| Afficher le texte | Oui |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage, destiné à fournir des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui/non, nom du testeur, etc.) |
| Quantité | 500/rouleau |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |
| Largeur (métrique) | 95 mm |
| Show More |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction