Learn More
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Code produit. p-8001926 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Hauteur (métrique):
95 mm
150 mm
Largeur (métrique):
95 mm
150 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 11887043
Marque: Buerkle™ 53031015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez toute perte d’échantillon grâce à ces étiquettes de scellage adhésives. Les étiquettes de scellage et de contrôle Buerkle™ Close-it™ ont été mises au point pour prévenir la perte d’échantillon à travers les trous créés par les lances d’échantillonnage. Ces étiquettes présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs (étanches à la vapeur).
  • Empêche les poudres hygroscopiques de s’agglutiner ensemble
  • Fournit des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui / non, nom du testeur, etc.)
  • Disponible en différentes couleurs avec impression en rouge, bleu, vert, jaune, noir, neutre, sans impression en blanc
  • Les produits Close-it sont inscriptibles au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
  • L’arrière de l’étiquette est revêtu d’un adhésif puissant
  • Colle fermement à la plupart des récipients commerciaux, même aux surfaces enduites de poudre fine, légèrement humides ou même congelées
  • Fournies en rouleaux pratiques
  • Les perforations croisées permettent de séparer chaque étiquette du rouleau individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Joint de contrôle maximal
Couleur Bleu
Matériau Aluminium, Papier
Type de produit Sceau de contrôle
Afficher le texte Non
À utiliser avec (application) Échantillonnage, destiné à fournir des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui/non, nom du testeur, etc.)
Quantité 500/rouleau
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 95 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Afficher plus Afficher moins
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)