Learn More
Bel-Art™ Carafe à bec verseur fermé SP Scienceware™
Code produit. 12308757 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12308757
Marque: Bel-Art™ F287420000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec grande ouverture de remplissage et bec verseur allongé pour un versement sûr et facile.
  • Rigide et léger
  • Partie supérieure en demi-dôme pour éviter les éclaboussures et les déversements
  • Le bec présente un diamètre intérieur de 21 mm (0,83 po) et un diamètre extérieur de 25 mm (1 po)
  • Plastique PP
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Graduations en litres et ml ainsi qu’en mesures américaines et en quarts et fractions impériaux
Spécification
Capacité 2 L
Capacité (métrique) 2000 mL
Capacité (impériale) 64 oz
Couleur Red
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Jetable Reusable
Graduated No
Bouche Étroit
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 302 mm
Type de produit Carafe
Largeur (impériale) 5.1 in.
Hauteur (impériale) 12 in.
Diamètre (métrique) 129.5 mm