Learn More
Impureté D de la cloxacilline sodique EP, Mikromol™
Description
Cloxacilline sodique EP Impureté D
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 23598-72-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C11 H8 Cl N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Cloxacillin Sodium Imp. D (EP), Cloxacillin Imp. D (EP), Cloxacillin USP Related Compound D, Cloxacillin USP RC D, 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide3-(2-chlorophényl)-5-méthyl-1,2 -oxazole-4-carboxylique |
| Afficher plus |