Learn More
Cloxiquine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cloxiquine |
| CAS | 130-16-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cloxiquine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H6 Cl N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| Afficher plus |