Learn More
Cloxiquine, Mikromol™
Code produit 17940686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940686 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17940686 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0391.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cloxiquine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cloxiquine
CAS 130-16-5
Noms d’analytes ou de composants Cloxiquine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H6 Cl N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
Nom IUPAC 5-chloroquinoline-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 179.6
Quantité 500 mg
Poids de la formule 179,0138 g/mol