Learn More
Clozapine 1,0 mg/ml dans de l'acétonitrile, LoGiCal
Code produit 30457979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457979 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457979 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0480.0011
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Clozapine 1,0 mg/ml dans de l'acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clozapine
CAS 5786-21-0
Noms d’analytes ou de composants Clozapine
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C18 H19 Cl N4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
Formule InChI InChI=1 S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20 H,8-11H2,1H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Nom IUPAC 3-chloro-6-(4-méthylpipérazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Quantité 1 mL
Poids de la formule 326,1298 g/mol