Learn More
Clozapine, Lipomed
Code produit 30460490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460490 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460490 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCLZ977FB100
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Clozapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clozapine
CAS 5786-21-0
Noms d’analytes ou de composants Clozapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H19 Cl N4
Synonyme 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Nom IUPAC 3-chloro-6-(4-méthylpipérazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Quantité 100 mg
Poids de la formule 326,1298 g/mol