missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clozapine, MedChemExpress

Code produit. 16401736
Encompass
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16401736

Marque: Medchem Express HY14539

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Clozapine (HF 1854) is an antipsychotic used for the research of schizophrenia. Clozapine has high affinity for a number of neuroreceptors. Clozapine is a potent antagonist of dopamine D2 with a Ki of 75 nM. Clozapine inhibits the muscarinic M1 receptor and serotonin 5HT2A receptor with Kis of 9.5 nM and 4 nM, respectively. Clozapine is also a potent and selective agonist at the muscarinic M4 receptor (EC50=11 nM).

Clozapine (HF 1854) is an antipsychotic used for the research of schizophrenia. Clozapine has high affinity for a number of neuroreceptors. Clozapine is a potent antagonist of dopamine D2 with a Ki of 75 nM. Clozapine inhibits the muscarinic M1 receptor and serotonin 5HT2A receptor with Kis of 9.5 nM and 4 nM, respectively. Clozapine is also a potent and selective agonist at the muscarinic M4 receptor (EC50=11 nM).

Spécification

Nom chimique ou matériau Clozapine
CAS 5786-21-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19ClN4
Quantité 500 mg
Synonyme HF 1854
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (152.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=CC=CC=C42
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Poids de la formule 326.82
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis