Learn More
Clozapine, Mikromol™
Code produit 18020010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18020010 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18020010 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0480.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Clozapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clozapine
CAS 5786-21-0
Noms d’analytes ou de composants Clozapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H19 Cl N4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
Formule InChI InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Nom IUPAC 3-chloro-6-(4-méthylpipérazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Quantité 250 mg
Poids de la formule 326,1298 g/mol