Learn More
Limite de détection requise dans le cadre du contrat CLP (Contract Detection Form, CRDL) Solution 1 : Pb à 6 ; Be, Cd, Se à 10 ; Ag, As, Cr, Tl à 20 ; Mn à 30 ; Zn à 40 ; Cu à 50 ; Ni à 80 ; Co, V à 100 ; Sb à 120 μg/ml dans un HNO3 à 5 %, tra Acide tartrate, GV™
Code produit 30003139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003139 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003139 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGCRDL100
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution 1 du contrat CLP relatif à la limite de détection requise (CRDL) : Pb @ 6; Be, Cd, Se @ 10; Ag, As, Cr, Tl @ 20; Mn à 30 ; Zn à 40 ; Cu à 50 ; Ni à 80 ans ; Co, V @ 100; Sb @ 120 μg/mL dans une solution de HNO3 à 5 %, traité à l'acide tartrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Solvent or Matrix Diluer HNO3