Learn More
Norme d'étalonnage des instruments CLP 1 : Ag @ 200; Soyez à 400 ; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn à 1 000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 18060430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18060430 50 mL 50mL
17978669 500 mL 500mL
17989139 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18060430 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGICL150
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'étalonnage des instruments CLP 1 : Ag @ 200; Soyez à 400 ; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn à 1 000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6
Méthodes ICP
Noms d’analytes ou de composants Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 50 mL