Learn More
Mélange équilibré semi-volatils - Option A, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 3-Méthylphénol | 108-39-4 | 2000μg/ml |
| Aniline | 62-53-3 | 2000μg/ml |
| Azobenzène | 103-33-3 | 2000μg/ml |
| Carbazole | 86-74-8 | 2000μg/ml |
| N-Nitrosodiméthylamine | 62-75-9 | 2000μg/ml |
| Pyridine | 110-86-1 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Semi-Volatile Balance Mix - Option A |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières. |
| Méthodes | Pour la méthode 8270C de l’EPA américaine |
| Noms d’analytes ou de composants | Aniline; Azobenzene; Carbazole; 3-Methylphenol; N-Nitrosodimethylamine; Pyridine |
| Technique | GC-MS |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Élément | Aniline, Azobenzène, Carbazole, 3-Méthylphénol, N-Nitrosodiméthylamine, Pyridine |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire