Learn More
Mélange de volatils D, qualité supérieure, SPEX CertiPrep™
Code produit 15255986 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15255986 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15255986 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLPVDH
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2-Butanone78-93-32000μg/ml
2-Hexanone591-78-62000μg/ml
4-Méthyl-2-pentanone108-10-12000μg/ml
Acétone67-64-12000μg/ml
Disulfure de carbone75-15-02000μg/ml
cis-1,2-dichloroéthène156-59-22000μg/ml
P-Xylène106-42-32000μg/ml
Styrène100-42-52000μg/ml
Acétate de vinyle108-05-42000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Note relative au nom Pour CLP les SOW 2/88 et 3/92
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
Méthodes Pour les méthodes de l’EPA CLP américaine
Noms d’analytes ou de composants Acetone; 2-Butanone; Carbon Disulfide; cis-1,2-Dichloroethene; 2-Hexanone; 4-Methyl-2-pentanone; Styrene; Vinyl acetate; p-Xylene
Technique GC-MS
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Élément Acétone, 2-Butanone, Disulfure de carbone, cis-1,2-dichloroéthène, Hexan-2-one, 4-Méthyl-2-pentanone, Styrène, Acétate de vinyle, p-Xylène
Solvent or Matrix Méthanol-P et T
Quantité 1 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, hexan-2-one, 4-methylpentan-2-one, carbon disulphide, styrene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire