Learn More
Skytec™ Combinaison CMBH
Code produit 31702839 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31702839 XS 10 pièces
31702835 Standard 10 pièces
31702836 Moyen 10 pièces
31702823 Grand 10 pièces
31702827 Très grand 10 pièces
31702832 2XL 10 pièces
31702821 3XL 10 pièces
31702825 XXXXL 10 pièces
31702822 XXXXXL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 31702839 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur CCCMB/001300/GN0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.43€
    1224.03€ / 10 pièces
    Économisez 636.40€
    34% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Les vêtements Chemmaster offrent une résistance élevée adaptée à une large gamme de tâches de manipulation de produits chimiques.
  • Fermeture éclair à tirette pour enfiler et retirer facilement les gants.
  • Fermeture à double goujon face aux intempéries pour une protection accrue
  • capuche compatible avec un casque
  • Manches raglan pour une plus grande liberté de mouvement
  • Le vêtement peut être réutilisé s'il n'est ni contaminé ni endommagé.
  • Coutures cousues et soudées à haute fréquence
  • Testé à ASTM F903
Spécification
Couleur Vert
Hood Type Fixés
Matériau PVC
Dimensions XS
Type de cheville En vrac
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Étalon
Type de produit Vêtements de protection chimique
Type de couture Soudé