Learn More
Invitrogen™ Microbilles en latex CML, 4 % p/v, 1,4 μm
Code produit. 11570076
Click to view available options
Quantité:
15 ml
Conditionnement:
15mL
Code produit. 11570076
Marque: Invitrogen™ C37245
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Microbilles en latex CML, 4 % p/v, 1,4 μm
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes de polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.
Ces particules de latex modifiées par le carboxylate (CML) sont produites par copolymérisation de polymères contenant de l’acide carboxylique. Il en résulte une particule de polymère de latex avec une couche de surface très chargée, relativement hydrophile et légèrement “floconneuse”. Les particules CML sont stabilisées électrostériquement et sont donc sûres en concentrations d’électrolyte jusqu ’à 1 M de sel univalent. Les particules de latex modifiées par CML sont chargées négativement avec une surface qui a un caractère polyélectrolytique. Ce n’est que lorsque le pH est de ∼10 que tous les groupes carboxyle sont ionisés. Il s’agit d’un latex hydrophile.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
  • 25 tailles à choisir —0,02 de microns à 16 microns
  • 20 surfaces différentes — pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
  • Sans surfactant — ultrapropre
  • Différentes quantités — du millilitre à 500 litres
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage de l’instrument (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Marqueurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Obtenez plus d’informations
    Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et consultez les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
    Nous élaborerons un produit de microsphères personnalisé pour vous
    Si vous ne voyez pas la microsphère que vous recherchez dans notre liste d’inventaire, nous préparerons une microsphère sur mesure pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 0,04p/v
    Contenu et stockage 2°C à 8°C
    Description Microbilles en latex CML, 15 ml, concentration de 4 % p/v, granulométrie de 1,4 μm, blanches, en suspension, milieu d’eau déminéralisée, microbilles en latex super actives, température ambiante, température de stockage 2 à 8°C, matériaux idéaux pour l’adsorption des matériaux tels que les protéines
    Couleur Blanc
    À utiliser avec (application) Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS), Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air), Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire), Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Matériau Polystyrène
    Format Tube(s)
    Conditionnement 1/boîte
    Zone de parking 36 A2/COOH (groupe carboxyle)
    Densité des particules 1,055 g/cm3 à 20°C
    Quantité 15 ml
    Indice de réfraction 1,591 à 20°C
    Modification de surface CML
    Volume (métrique) 15 ml
    Diamètre (métrique) moyen 1,4μ m
    Diamètre (métrique) 1.4 μm