missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CMPD-1
GREENER_CHOICE

Code produit. 18015412
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18015412

Marque: Tocris Bioscience™ 2186/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Selective inhibitor of p38α-mediated MK2a phosphorylation; also tubulin polymerization inhibitor

CMPD-1 is a non-ATP-competitive, selective inhibitor of p38α-mediated MK2a (mitogen-activated protein kinase-2a) phosphorylation (apparent Ki = 330 nM). Does not inhibit p38α-mediated phosphorylation of MBP and ATF-2. Also tubulin polymerization inhibitor. Cytotoxic in glioblastoma cells at concentrations that do not affect the MK2 pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantité 10 mg
Type de produit CMPD-1
Pureté >99%
Poids moléculaire 349.4
Inhibiteurs CMPD-1

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis