Learn More
Electrothermal™ Ballon régulé série CMU
Code produit. p-7083406
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 000 ml
Dimensions (L x l x H):
175 x 175 x 150mm
220 x 220 x 170mm
Puissance:
100 W
330w
380 W
Poids (métrique) à l’expédition:
0,75kg
1,5kg
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15531620
Marque: Electrothermal™ 0301223
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisé en chimie pour chauffer les liquides dans les flacons à fond rond. Ballon régulé série CMU Electrothermal™ incluant un écran de mise à la terre en acier inoxydable pour recouvrir l’élément et des fusibles doubles pour plus de sécurité.
  • Grâce à l’étape de “brûlure” se déroulant en fin du procédé de fabrication, son utilisation est possible directement dès la sortie de l’emballage.
  • Comprend un écran de mise à la terre et des fusibles doubles
  • Coupure automatique pour protéger l’utilisateur contre tout choc électrique.
  • Flacon à fond rond d’une capacité se trouvant dans la plage allant de 50 à 500 ml
  • Températures des éléments pouvant atteindre jusqu’à 450°C
  • Régulateur de puissance intégré
  • Témoins indiquant l’état sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant
  • Cartouche de l’élément chauffante isolée remplaçable
  • Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre facile à nettoyer
  • Extérieur “froid au toucher”
  • Pieds antidérapants et fixations pour tiges de support
  • Tiges de support non incluses
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Dimensions (L x l x H) 175 x 175 x 150mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Longueur (métrique) 175 mm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 100 W
Matériau Aluminium revêtu de poudre
Puissance 100 W
Poids (métrique) à l’expédition 0,75kg
Largeur (métrique) 175m
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50/60 Hz