Learn More
Electrothermal™ Ballon agitateur régulé série CMUA
Code produit. p-7083399
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
5 000 ml
Dimensions (L x l x H):
220 x 220 x 170mm
320 x 320 x 220mm
Puissance:
380 W
800 W
Poids (métrique) à l’expédition:
1,75kg
2,75kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13137796
Marque: Electrothermal™ 3601306
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chauffe-ballons électrique CMUA comprennent toutes les caractéristiques du chauffe-ballon électrique CMU, mais avec une fonctionnalité supplémentaire d’agitation magnétique. Pour plus de commodité et sécurité, les circuits électriques d’agitation sont intégrés à la base de l’élément chauffant, ce qui permet de puissamment agiter différentes gammes de volumes de solutions et de viscosités à l’aide d’une barre d’agitation magnétique.
  • Les circuits électriques d’agitation sont intégrés à la base de l'élément chauffant, ce qui permet de puissamment agiter différentes gammes de volumes de solutions et de viscosités à l’aide d’une barre d’agitation magnétique.
  • Idéal pour les laboratoires avec plusieurs utilisateurs grâce à leur utilisation très sécurisée
  • Boîtier métallique conçu pour rester froid durant son fonctionnement.
  • La vitesse d’agitation est bidirectionnelle et facilement réglable
  • L’interrupteur de récupération automatique peut être enclenché en cas d’interruption temporaire de l’agitateur magnétique.
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Dimensions (L x l x H) 220 x 220 x 170mm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 380 W, avec prises UK et EU
Matériau Aluminium revêtu de poudre
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Vitesse Jusqu’à 2 000 tr/min
Puissance 380 W
Poids (métrique) à l’expédition 1,75kg
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50/60 Hz