Learn More
Electrothermal™ Agitateurs/chauffe-ballons série CMUA
Code produit. p-7193077
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15583162
Marque: Electrothermal™ 3601300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique et chauffe-ballons en une unité pratique
  • Transfert de chaleur optimisé
  • L’élément chauffant bobiné flexible enroule le chauffe-ballon autour du flacon à fond rond
  • Une manipulation sûre est assurée grâce à la surface extérieure froide au toucher
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Profondeur (impériale) 6,875 in
Profondeur (métrique) 17,4625 cm
Diamètre (métrique) interne 67 mm
À utiliser avec Flacons
Hauteur (impériale) 5,875 in
Hauteur (métrique) 14,9225 cm
Longueur (métrique) 17,4625 cm
Tension 230 V
Type de produit Chauffe-ballon avec agitation
max. (métrique) 450°C
Ampérage 1 A