Learn More
IBA Lifesciences CMV pp65 peptide NLVPMVATV (HLA-A*0201)
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Recommended -25°C to -15°C |
| Quantité | 1 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering