Learn More
Novus Biologicals™ CNBP Overexpression Lysate
Code produit 18143930 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18143930 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18143930 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP209428
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The CNBP Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_112664. The protein contains a C-terminal DDK tag.
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 0.1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens CNBP, mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Catégorie de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Protein State Native
Usage exclusivement réservé à la recherche