missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNT2 inhibitor-1, MedChemExpress

Code produit. p-200100658
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16477427

Marque: Medchem Express HY112843

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.

CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.

Spécification

Nom chimique ou matériau CNT2 inhibitor-1
CAS 880155-70-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24N6O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 75 mg/mL (167.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)=NC5=C2N=CN=C5N)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 448.47
Poids de la formule 448.47
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis