Learn More
Honeywell Capteur de CO adapté au détecteur de gaz BW GasAlertMicro 5
Click to view available options
Composants mesurés:
Monoxyde de carbone CO
Description
Capteur de CO adapté au détecteur de gaz BW GasAlertMicro 5
Capteur de CO adapté au détecteur de gaz BW GasAlertMicro 5
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Monoxyde de carbone CO |
| À utiliser avec (équipement) | Détecteur BW GasAlertMicro 5 Ga |
| Types de capteur | Électrochimique |