Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Code produit. 15728557 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs-coffres série TDE
Forma 89300, HERAfreeze HLE300, Revco RLE300 et TLE300
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE et Thermo Scientific TDE Series (400/boîte et plus), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Forma séries 900, 7000 et 8600 ; série HFU B et HFC ; série Revco CxF ; série TSC, Série Revco™ CxF, TSC Series, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
Modèles de 208-230 V/60 Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modèles de 230 V/50 Hz (fiche pour le Royaume-Uni) : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modèles de 230 V/50 Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU Series
Série TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et série TLE (boîte de 400 et plus)
Séries Forma 900, 7000 et 8600, Séries HFU B et HFC, Séries Revco CxF, Série TSC, HFU B and HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
Séries TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE et TDE (Capacité : 400 boîtes et plus), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger)
Série TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE et TDE Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series (400 boîtes et supérieur), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series (boîtes de 400 et plus)
TSX Universel
Type:
Autonome
Installé en usine
Installé sur site
Système de secours CO2
Système de secours LN2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15728557
Marque: Thermo Scientific™ FCO4567LE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :
  • Le système de secours LN2 maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
  • Le système de secours CO2 maintient la température à -67°C avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles constitués de 300 boîtes sont indépendants. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Installé sur site
Gamme de températures -80°C
À utiliser avec (équipement) TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et TLE Series (boîtes de 400 et plus)
Capacité 300 boîtes