Learn More
Greiner Bio-One Tubes de coagulation avec solution de citrate de sodium
Code produit. p-2770745
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,8 mL
3,5 mL
Couleur de bouchon:
Bleu avec anneau blanc
Bleu avec anneau noir
Conditionnement:
100 pièces
1200 pièces
Code produit. 15402550
Marque: Greiner Bio-One 454332
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les tests d’hémostase courants
  • 13 × Tubes de 75 mm remplis de solution de citrate trisodique tamponnée
  • Concentration de 3,2 % (0,109 mol/l)
  • Le rapport de mélange est d’une part de citrate pour neuf parts de sang lorsque le tube est rempli de manière appropriée comme indiqué par le repère de remplissage sur l’étiquette
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Le bouchon bleu à tirer de sécurité sans vis peut être retiré avec d’une légère traction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin avec citrate de sodium
Additif Solution de citrate à 3,2 %
Matériau PET
Capacité (métrique) 3,5 mL
Couleur de bouchon Bleu avec anneau noir
Dimension du tube 13 x 75 mm