Learn More
3M™ Rouleau antidérapant grossier
Click to view available options
Largeur (métrique):
25 mm
50 mm
100 mm
Conditionnement:
12 rouleaux
24 rouleaux
6 rouleaux
Description
- Rouleau antidérapant pour les zones de passages intenses et très intenses
- Les particules abrasives extra-larges résistent à l’obstruction dans des conditions boueuses ou huileuses
- Peut être peint sans perte des propriétés de friction
- À utiliser avec les équipements agricoles et forestiers, les équipements de construction routière et de travaux publics, les camions, les tracteurs, les véhicules de construction, les grues et les équipements de construction
- Adhésif de haute performance
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 20 m |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Couleur | Noir |