Learn More
Uvex™ Manteau 414 Blanc 100 % coton
Code produit 17264341 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille : 64/66
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17264341 Taille : 64/66
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17264341 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8199616
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Manteau décontracté, confortable et tendance en sergé 100 % coton, avec boutons dissimulés
  • Couleur : blanc
  • Matériau : 100 % coton, 240 g/m², tissu croisé
  • Décontracté et confortable : Manteau à la mode avec boutons invisibles.
  • Col de revers
  • Boutons invisibles
  • 1 poche extérieure gauche
  • 1 poche intérieure droite
  • 2 poches latérales avec accès diagonal avec passepoil gris clair
  • 2 fentes latérales courtes
  • Dos lisse
  • Couture à manchon droit
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Tailles : 42 - 64, 90 - 110
  • Instructions d’entretien : Lavable à 60°C, chlore autorisé, repassage : III points, nettoyage à sec: P, sèche-linge : I point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire à usage général
Dimensions 64/66
Sexe Hommes
Matériau Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons
Type de manchette Élastique tunnelisé
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Modèle Standard Length
Nbre de poches 4
Épaisseur 240 g/m2
Description de l’article 64/66