Learn More
Uvex™ Manteau 8838-Bleu 65 % PE 35 % CO
Code produit 17276261 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17276261 64/66 1 pièce
17206271 106/110 1 pièce
17216261 40/42 1 pièce
17226261 44/46 1 pièce
17236261 48/50 1 pièce
17246261 52/54 1 pièce
17256261 56/58 1 pièce
17266261 60/62 1 pièce
17286261 90/94 1 pièce
17296261 98/102 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17276261 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8872116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    42.34€ / 1 pièces
    Économisez 4.46€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Revêtement bleu avec tissu croisé
  • Manteau
  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton,
  • 245 g/m² - tissu croisé
  • Col de revers
  • Patte de boutonnage avec boutons-pression dissimulés
  • 1 poche extérieure gauche de poitrine
  • 2 poches latérales
  • Fentes latérales courtes, manchettes droites, longueur arrière env. 96 cm
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Taille : 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Instructions : lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 64/66
Sexe Hommes
Matériau Coton, polyester
Couleur Bleu
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Réutilisable
Type de produit Veste polyvalente
Épaisseur 245 g/m²