Learn More
Fil de manganèse de molybdène-nickel de fer au chrome cobalt, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 m
Conditionnement:
10m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia., Hard |
| Point de fusion | 1450°C to 1460°C |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Co:Cr:Fe:Ni:Mo:Mn; 40:20:15:15:7:2 wt% |
| Quantité | 10 m |
| Poids | ≈8.1g/5m |
| Forme | Câble |
| Numéro MDL | MFCD18785637 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Cobalt, Nickel