Learn More
Cobalt(II) 2,4-pentanédionate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367377
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11367377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012537.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
Cobalt(II) 2,4-pentanedionate is used as an important catalyst for organic reactions. It is also used as paint dryer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14024-48-7
Formule moléculaire C10H14CoO4
Poids moléculaire (g/mol) 257.15
Numéro MDL MFCD00000014
Clé InChI UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Synonyme Cobalt(II) acetylacetonate; Bis(acetylacetonato)cobalt(II)
Nom IUPAC λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 165°C to 170°C
Couleur Bleu-violet
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 257.14
Forme physique Cristalline
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) 2,4-pentanedionate