Learn More
Acétate de cobalt(II), anhydre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026908
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11490817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23218.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177.02 g/mol
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de cobalt(II) est utilisé comme catalyseur industriel. Il est utilisé comme précurseur de divers agents de séchage d’huile. Il est utilisé dans les agents d’échange d’ions, les lubrifiants, les agents de placage et les agents de traitement de surface, les graisses, l’encre, le toner et les produits colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et les acides dilués.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-48-7
Formule moléculaire C4H6CoO4
Poids moléculaire (g/mol) 177.02
Numéro MDL MFCD00008689
Clé InChI QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
CID PubChem 6277
ChEBI CHEBI:85138
Nom IUPAC cobalt(2+);diacétate
SMILES [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) acetate
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 298°C (decomposition)
Odeur Odorless
Formule linéaire Co(OOCCH3)2
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and dilute acids.
Poids de la formule 177.02
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) acetate